Stampa…
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR946154-1G OR946154-5G
APOSOR946154-1GEA 264 EUR
APOSOR946154-1G APOSOR946154-5G
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706827
CAS Number: 749861-03-8