Stampa…
5-Methyl-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946064-1G OR946064-250MG OR946064-500MG
APOSOR946064-1GEA 870 EUR
APOSOR946064-1G APOSOR946064-250MG APOSOR946064-500MG
5-Methyl-D-tryptophan 97%
5-Methyl-D-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09841957
CAS Number: 99295-79-1