Stampa…
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloroquinazolin-4-ol
OR946042-1G OR946042-5G
APOSOR946042-1GEA 270 EUR
APOSOR946042-1G APOSOR946042-5G
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954861
CAS Number: 101494-95-5