trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR945984-1G
OR945984-250MG
OR945984-500MG
APOSOR945984-1GEA
899
EUR
APOSOR945984-1G
APOSOR945984-250MG
APOSOR945984-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16660373 CAS Number: 905821-36-5 |