Stampa…
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR945918-1G OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA 844 EUR
APOSOR945918-1G APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00223741
CAS Number: 74840-47-4