Stampa…
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945903-1G OR945903-250MG
APOSOR945903-1GEA 437 EUR
APOSOR945903-1G APOSOR945903-250MG
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate
Formula: C₇H₁₄O₄S
Peso molecolare: 194,249 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19632339
CAS Number: 70018-13-2