Stampa…
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR945866-1G OR945866-250MG
APOSOR945866-1GEA 241 EUR
APOSOR945866-1G APOSOR945866-250MG
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₆H₃ClN₂S
Peso molecolare: 170,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199690
CAS Number: 1313726-12-3