Stampa…
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945862-1G OR945862-5G
APOSOR945862-1GEA 190 EUR
APOSOR945862-1G APOSOR945862-5G
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine
Formula: C₈H₁₀N₄
Peso molecolare: 162,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13178167
CAS Number: 63725-50-8