2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR945855-250MG
OR945855-1G
APOSOR945855-250MGEA
85.7
EUR
APOSOR945855-250MG
APOSOR945855-1G
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine
Formula:
C₆H₇ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13189324 CAS Number: 1008304-85-5 |