1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-Dihydro-1-methyl-2,2,4-trioxo-1H-2,1-benzothiazine
OR9458-1G
OR9458-250MG
OR9458-5G
APOSOR9458-1GEA
68.4
EUR
APOSOR9458-1G
APOSOR9458-250MG
APOSOR9458-5G
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Formula:
C₉H₉NO₃S Peso molecolare: 211,238 g/mol Punto di fusione: 117…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067994 CAS Number: 7117-31-9 |