Stampa…
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945542-1G OR945542-500MG OR945542-5G
APOSOR945542-1GEA 263 EUR
APOSOR945542-1G APOSOR945542-500MG APOSOR945542-5G
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Peso molecolare: 258,314 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09756517
CAS Number: 288086-98-6