Stampa…
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945425-1G OR945425-250MG
APOSOR945425-1GEA 118 EUR
APOSOR945425-1G APOSOR945425-250MG
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine 95%
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089173
CAS Number: 92-99-9