Stampa…
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR945273-1G OR945273-250MG OR945273-500MG
APOSOR945273-1GEA 982 EUR
APOSOR945273-1G APOSOR945273-250MG APOSOR945273-500MG
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Peso molecolare: 167,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16294690
CAS Number: 144053-99-6