Stampa…
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR945251-1G OR945251-250MG
APOSOR945251-1GEA 80 EUR
APOSOR945251-1G APOSOR945251-250MG
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Peso molecolare: 197,661 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14539604
CAS Number: 1216138-03-2