Stampa…
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945240-1G OR945240-250MG
APOSOR945240-1GEA 877 EUR
APOSOR945240-1G APOSOR945240-250MG
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11844460
CAS Number: 131488-64-7