Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR945143-1G
OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA
132
EUR
APOSOR945143-1G
APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01026128 CAS Number: 26682-99-5 |