Stampa…
6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945035-1G OR945035-250MG
APOSOR945035-1GEA 321 EUR
APOSOR945035-1G APOSOR945035-250MG
6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
6-Methoxy-3-methylisoquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01846013
CAS Number: 14446-31-2