Stampa…
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945026-1G OR945026-250MG
APOSOR945026-1GEA 268 EUR
APOSOR945026-1G APOSOR945026-250MG
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Peso molecolare: 290,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109847
CAS Number: 1046816-12-9