Stampa…
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR944957-100MG OR944957-250MG
APOSOR944957-100MGEA 293 EUR
APOSOR944957-100MG APOSOR944957-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12401559
CAS Number: 178268-92-3