Stampa…
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944953-1G OR944953-250MG
APOSOR944953-1GEA 633 EUR
APOSOR944953-1G APOSOR944953-250MG
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09752213
CAS Number: 247569-42-2