Stampa…
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR944683-1G OR944683-250MG
APOSOR944683-1GEA 371 EUR
APOSOR944683-1G APOSOR944683-250MG
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01663149
CAS Number: 526-86-3