Stampa…
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944680-1G OR944680-250MG
APOSOR944680-1GEA 156 EUR
APOSOR944680-1G APOSOR944680-250MG
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Peso molecolare: 185,263 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684429
CAS Number: 138007-24-6