Stampa…
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944671-1G OR944671-500MG
APOSOR944671-1GEA 470 EUR
APOSOR944671-1G APOSOR944671-500MG
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16308624
CAS Number: 92012-22-1