Stampa…
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944586-1G OR944586-250MG
APOSOR944586-1GEA 292 EUR
APOSOR944586-1G APOSOR944586-250MG
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one
Formula: C₆H₇ClO₃
Peso molecolare: 162,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08448079
CAS Number: 2986-00-7