Stampa…
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944568-1G OR944568-250MG
APOSOR944568-1GEA 128 EUR
APOSOR944568-1G APOSOR944568-250MG
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074993
CAS Number: 6603-71-0