Stampa…
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-N-methyl-2-nitroaniline
OR9445-1G OR9445-5G
APOSOR9445-1GEA 154 EUR
APOSOR9445-1G APOSOR9445-5G
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461746
CAS Number: 15950-17-1