Tropine-3-thiol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944399-1G
OR944399-250MG
APOSOR944399-1GEA
771
EUR
APOSOR944399-1G
APOSOR944399-250MG
Tropine-3-thiol hydrochloride 95%
Tropine-3-thiol hydrochloride
Formula:
C₈H₁₅NS·ClH Peso molecolare: 193,737 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12965024 CAS Number: 908266-48-8 |