Stampa…
Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Pyrazole-1-carbonyl chloride
OR944313-1G OR944313-250MG
APOSOR944313-1GEA 807 EUR
APOSOR944313-1G APOSOR944313-250MG
Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Pyrazole-1-carbonyl chloride
Formula: C₄H₃ClN₂O
Peso molecolare: 130,532 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23378466
CAS Number: 53355-55-8