Stampa…
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944312-1G OR944312-250MG
APOSOR944312-1GEA 648 EUR
APOSOR944312-1G APOSOR944312-250MG
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride
Formula: C₈H₉NO₂·ClH
Peso molecolare: 187,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23378465
CAS Number: 1391733-66-6