(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Cyclopropylpropan-2-amine hydrochloride
OR944298-1G
OR944298-250MG
APOSOR944298-1GEA
108
EUR
APOSOR944298-1G
APOSOR944298-250MG
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride
Formula:
C₆H₁₃N·ClH Peso molecolare: 135,635 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23144031 CAS Number: 17397-13-6 |