Stampa…
C-(8-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944230-1G OR944230-250MG
APOSOR944230-1GEA 807 EUR
APOSOR944230-1G APOSOR944230-250MG
C-(8-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine hydrochloride 95%
C-(8-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₄·ClH
Peso molecolare: 198,653 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21362299
CAS Number: 1341040-31-0