Stampa…
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944229-1G OR944229-250MG
APOSOR944229-1GEA 120 EUR
APOSOR944229-1G APOSOR944229-250MG
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21362295
CAS Number: 178033-78-8