Stampa…
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944172-1G OR944172-250MG
APOSOR944172-1GEA 321 EUR
APOSOR944172-1G APOSOR944172-250MG
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile
Formula: C₄H₆ClNO
Peso molecolare: 119,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19159867
CAS Number: 31250-08-5