Stampa…
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR944104-1G OR944104-250MG
APOSOR944104-1GEA 1140 EUR
APOSOR944104-1G APOSOR944104-250MG
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877645
CAS Number: 891785-23-2