Stampa…
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR944093-1G OR944093-250MG
APOSOR944093-1GEA 364 EUR
APOSOR944093-1G APOSOR944093-250MG
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Formula: C₃H₂ClN₃OS
Peso molecolare: 163,585 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16659015
CAS Number: 64837-52-1