Stampa…
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944047-1G OR944047-250MG
APOSOR944047-1GEA 807 EUR
APOSOR944047-1G APOSOR944047-250MG
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13659357
CAS Number: 448961-58-8