Stampa…
2,3-Dihydro-2-methyl-4(1H)-quinolinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944030-1G OR944030-250MG
APOSOR944030-1GEA 807 EUR
APOSOR944030-1G APOSOR944030-250MG
2,3-Dihydro-2-methyl-4(1H)-quinolinone 95%
2,3-Dihydro-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13179342
CAS Number: 30448-37-4