4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₅NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12755739 CAS Number: 3970-73-8 |