Stampa…
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943903-1G OR943903-250MG
APOSOR943903-1GEA 806 EUR
APOSOR943903-1G APOSOR943903-250MG
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
2-Ethynyl-6-methoxypyridine
Formula: C₈H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109683
CAS Number: 512197-92-1