Stampa…
5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR943902-1G OR943902-250MG OR943902-5G
APOSOR943902-1GEA 285 EUR
APOSOR943902-1G APOSOR943902-250MG APOSOR943902-5G
5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
5,6-Dimethylnicotinonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101052
CAS Number: 113124-09-7