Stampa…
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
OR943851-1G OR943851-250MG OR943851-500MG
APOSOR943851-1GEA 786 EUR
APOSOR943851-1G APOSOR943851-250MG APOSOR943851-500MG
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09997928
CAS Number: 1185303-79-0