Stampa…
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943847-1G OR943847-250MG
APOSOR943847-1GEA 807 EUR
APOSOR943847-1G APOSOR943847-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994355
CAS Number: 175878-16-7