Stampa…
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943822-1G OR943822-5G
APOSOR943822-1GEA 256 EUR
APOSOR943822-1G APOSOR943822-5G
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864458
CAS Number: 178488-40-9