Stampa…
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943819-1G OR943819-250MG
APOSOR943819-1GEA 648 EUR
APOSOR943819-1G APOSOR943819-250MG
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₁N₃O·ClH
Peso molecolare: 177,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864314
CAS Number: 1255717-36-2