Stampa…
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943811-1G OR943811-250MG
APOSOR943811-1GEA 647 EUR
APOSOR943811-1G APOSOR943811-250MG
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol
Formula: C₆H₈OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836745
CAS Number: 2309-47-9