Stampa…
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 289 EUR
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Formula: C₈H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834137
CAS Number: 76629-10-2