Stampa…
6-Cyano-4-chromanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943666-1G OR943666-250MG
APOSOR943666-1GEA 257 EUR
APOSOR943666-1G APOSOR943666-250MG
6-Cyano-4-chromanone 95%
6-Cyano-4-chromanone
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861625
CAS Number: 214759-65-6