Stampa…
3,4-Dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943632-1G OR943632-250MG
APOSOR943632-1GEA 393 EUR
APOSOR943632-1G APOSOR943632-250MG
3,4-Dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2H)-one 95%
3,4-Dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2H)-one
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02726416
CAS Number: 703-51-5