Stampa…
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943597-1G OR943597-250MG
APOSOR943597-1GEA 807 EUR
APOSOR943597-1G APOSOR943597-250MG
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₄H₇N₃S
Peso molecolare: 129,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00986507
CAS Number: 38917-35-0