Stampa…
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943596-1G OR943596-250MG OR943596-5G
APOSOR943596-1GEA 771 EUR
APOSOR943596-1G APOSOR943596-250MG APOSOR943596-5G
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine
Formula: C₁₁H₁₇N
Peso molecolare: 163,259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00972061
CAS Number: 42882-36-0